Få mere at vide
Adamantane-1-carbohydrazid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10275884
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10275884 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10160842 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10275884 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RH01025DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 17846-15-0
Molekylær formel C11H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 194.278
InChI nøgle FJXQVRADKYKERU-UHFFFAOYSA-N
Synonym adamantanecarbohydrazide, 1-adamantanecarbohydrazide, adamantane-1-carboxylic acid hydrazide, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carbohydrazide, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, hydrazide, pubchem21688, hydrazino 1-adamantyl ketone, 3r,5r,7r-adamantane-1-carbohydrazide, z-adamantane-1-carbohydrazonic acid, 3r,5s,7s-adamantane-1-carbohydrazide
PubChem CID 337203
IUPAC navn adamantan-1-carbohydrazid
SMIL C1C2CC3CC1CC(C2)(C3)C(=O)NN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adamantane-1-carbohydrazide
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 194.28
Procent renhed 97%