Få mere at vide
Adamantane-1,3-dicarboxylsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486548
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486548 5 g 5g
15476548 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15486548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60081.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39269-10-8 | C12H14O4 | 222.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39269-10-8
Molekylær formel C12H14O4
Molekylvægt (g/mol) 222.24
MDL nummer MFCD00167790
InChI nøgle PAVQGHWQOQZQEH-UHFFFAOYSA-L
Synonym 1,3-adamantanedicarboxylic acid, 1,3-dicarboxyadamantane, 1s,3s,5r,7r-adamantane-1,3-dicarboxylic acid, 1,3-adamantane dicarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1 sup 3,7 decane-1,3-dicarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1,3-dicarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1,3-dicarboxylic acid, 1r,3s,5s,7s-adamantane-1,3-dicarboxylic acid, 1,3-adamantanedicarboxylicacid
PubChem CID 64339
IUPAC navn adamantan-1,3-dicarboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)C12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Adamantane-1,3-dicarboxylic acid
Smeltepunkt 276°C to 278°C
Mængde 5 g
Formel vægt 224.25
Procent renhed 98%