missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

MedChemExpress Adalimumab

Artikelnummer. 16473069
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16473069 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16473069 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP9908

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Adalimumab is a human monoclonal IgG1 antibody targeting tumour necrosis factor α (TNF-α).

Tekniske data

Antigen TNF-alpha
Mængde 1 mg
Målarter Human
Indhold og opbevaring Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Produkttype Inhibitory Antibodies
Forsendelsestilstand Shipping with dry ice
CAS 331731-18-1
Renhed eller kvalitetsklasse 98.0%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.