Få mere at vide
KD Scientific Adagio Sprøjtepumpekontrolsoftware
Artikelnummer. 13433649
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Legato sprøjtepumper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13433649 Legato sprøjtepumper Hver
1 options
Artikelnummer. 13433649 Leverandør KD Scientific Leverandørnr. 788000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5815.00 DKK
    5177.37 DKK / Pakke med 1
    Spare 637.63 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-01-2027
For Legato™ Sprøjtepumper. Én licens til software på USB nøgle.
  • Lavpris enkel installation
  • Flow evolution graf
  • Import og eksport programmer
  • Hurtig og nem manuel pumpestyring
  • Overvåg en eller flere pumper
  • Program datalogning
Tekniske data
Type Kontrol software
Til brug med (udstyr) Legato sprøjtepumper
Spænding 0/1 V