Få mere at vide
WTW™ ADA-DIN-BNC-modeladapter
Artikelnummer. 10587451
Skift visning
Konnektortyper:
BNC-stik, DIN-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
10587451 BNC-stik, DIN-stik Hver
1 options
Artikelnummer. 10587451 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 108509
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Konnektortyper BNC-stik, DIN-stik
Til brug med (udstyr) pH-elektrode
Type Adapter
Til brug med (applikation) Tilslutning af pH-elektroder med BNC-stik til en måler med DIN-stik