Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals ADA, 99%, for biokemi
Artikelnummer. 10321044 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10321044 100 g Glasflaske 100g
10145140 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10321044 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 228011000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26239-55-4 | C6H10N2O5 | 190,155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26239-55-4
Molekylær formel C6H10N2O5
Molekylvægt (g/mol) 190.155
MDL nummer MFCD00008031
InChI nøgle QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid
PubChem CID 117765
ChEBI CHEBI:43960
IUPAC navn 2-[(2-amino-2-oxoethyl)-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Absorbans (9% soln. in 1 M NaOH), (9% soln. in 1 M NaOH) at 0nm, 0.08 max. at 300nm
Kemisk navn eller materiale ADA
Absorbansbetingelser (9% soln. in 1M NaOH)
Navn note For biochemistry
Smeltepunkt 219.0°C
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99%
Infrarødt spektrum Authentic
Tab ved tørring 0.5% max. (110°C, 5 hrs)
Lineær formel H2NCOCH2N(CH2CO2H)2
Emballage Glasflaske
Merck Index 15, 135
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in benzene, chloroform
Formel vægt 190.16
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk