Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals ADA, 98+ %
Artikelnummer. 11412328
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412328 25 g 25g
11422328 100 g 100g
11432328 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412328 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A15267.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 26239-55-4 | C6H10N2O5 | 190,155 g/mol
ADA bruges til at fremstille immobiliserede pH-gradienter. Det kan bruges til at studere biologiske buffere og zwitterioniske forbindelser. Det er blevet brugt i en undersøgelse til at beskrive anvendelsen af scanning kapacitivt koblet kontaktløs konduktivitetsdetektion (SC(4)D) til bestemmelse af pH-afhængig adfærd af to aminopolycarboxylater immobiliseret på overfladen af en monolitisk kapillarsøjle.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser ADA
bruges til at fremstille immobiliserede pH-gradienter. Det kan bruges til at studere biologiske buffere og zwitterioniske forbindelser. Det er blevet brugt i en undersøgelse til at beskrive anvendelsen af scanning kapacitivt koblet kontaktløs konduktivitetsdetektion (SC(4)D) til bestemmelse af pH-afhængig adfærd af to aminopolycarboxylater immobiliseret på overfladen af en monolitisk kapillarsøjle.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26239-55-4
Molekylær formel C6H10N2O5
Molekylvægt (g/mol) 190.155
MDL nummer MFCD00008031
InChI nøgle QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-acetamido iminodiacetic acid, 2,2'-2-amino-2-oxoethyl azanediyl diacetic acid, carbamoylmethylaminodiacetic acid, ada, 2,2'-2-amino-2-oxoethyl imino diacetic acid, n-carbamoylmethyl iminodiacetic acid, glycine, n-2-amino-2-oxoethyl-n-carboxymethyl, n-carbamoylmethyliminodi acetic acid, unii-5c4r3o704e
PubChem CID 117765
ChEBI CHEBI:43960
IUPAC navn 2-[(2-amino-2-oxoethyl)-(carboxymethyl)amino]eddikesyre
SMIL C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ADA
Smeltepunkt ∼218°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 1787181
Merck Index 14,147
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 190.16
Procent renhed ≥98%