Få mere at vide
Melford ADA
Artikelnummer. 30017929
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30017929 25 g
30017928 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30017929 Leverandør Melford Leverandørnr. A1003025.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
  • Stoffets navn: [N-(Carbamoylmethyl) iminodieddikesyre)] [N-(2-Aceta-mido)iminodieddikesyre]
  • CAS-nummer: 26239-55-4
  • Molekylformel:C6H10N2O5
  • Molekylvægt: 190,2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ADA, [N-(Carbamoylmethyl) iminodiacetic acid)
CAS 26239-55-4
pH 2.0 - 4.0
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Molekylær formel C6H10N2O5
Molekylvægt (g/mol) 190.2