Få mere at vide
ADA, 0,2 M bufferopløsning, pH 6,5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15493869
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493869 100 mL 100ml
15403879 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493869 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61259.AE
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7415-22-7
Molekylær formel C6H9N2NaO5
Molekylvægt (g/mol) 212.137
MDL nummer MFCD00065483
InChI nøgle QCGKKVWCABJQQI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23679048
IUPAC navn natrium;2-[(2-amino-2-oxoethyl)-(carboxymethyl)amino]acetat
SMIL C(C(=O)N)N(CC(=O)O)CC(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ADA buffer soln.
Farve Farveløs
Koncentration 0.2 M
pH 6.5
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL