missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AD-mix-a (Technical Grade), TRC

Artikelnummer. 30317598
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317598 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30317598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA20000025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AD-mix-alpha (Technical Grade)
CAS 153130-59-7
Molekylær formel C48H54N6O4.x(K2CO3).x(K2OsO4.2H2O).x(K3Fe(CN)6)
Mængde 25 g
Synonym AD-mix-a (Technical Grade)
SMIL [H][C@@]1([C@H](OC2=C(C=CC=C3)C3=C(O[C@@H]([C@@]4([H])C[C@@]5([H])[C@@H](CC)C[N@]4CC5)C6=CC=NC7=C6C=C(OC)C=C7)N=N2)C8=CC=NC9=C8C=C(OC)C=C9)N(C[C@H]%10CC)CC[C@]%10([H])C1.O=[C]OO[K].[K][K].[K][Fe](C=N)(C=N)(C=N)(C=N)(C=N)C=N.[K]
IUPAC navn (2R,4R,5S)-5-ethyl-2-((R)-((4-((R)-((1R,2R,4S,5R)-5-ethylquinuclidin-2-yl)(6-methoxyquinolin-4-yl)methoxy)phthalazin-1-yl)oxy)(6-methoxyquinolin-4-yl)methyl)quinuclidine
Molekylvægt (g/mol) 1258.5
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.