Få mere at vide
Acynonapyr metabolite C, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325318
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30325318 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30325318 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREC10045705
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acynonapyr Metabolite C
CAS 1426296-49-2
Analyt- eller komponentnavne Acynonapyr Metabolite C
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C18 H24 F3 N O2
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Synonym 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 3-[2-propoxy-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, (3-endo)- (ACI), Acynonapyr Metabolite C
InChI formel InChI=1S/C18H24F3NO2/c1-2-8-23-17-9-12(18(19,20)21)6-7-16(17)24-15-10-13-4-3-5-14(11-15)22-13/h6-7,9,13-15,22H,2-5,8,10-11H2,1H3/t13-,14+,15+
SMIL CCCOc1cc(ccc1O[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3)C(F)(F)F
IUPAC navn (1R,5S)-3-[2-propoxy-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-9-azabicyclo[3.3.1]nonane
Molekylvægt (g/mol) 343.38387
Mængde 10 mg
Formel vægt 343.1759 g/mol