Få mere at vide
Acynonapyr metabolite C, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acynonapyr Metabolite C |
| CAS | 1426296-49-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Acynonapyr Metabolite C |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C18 H24 F3 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | 9-Azabicyclo[3.3.1]nonane, 3-[2-propoxy-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-, (3-endo)- (ACI), Acynonapyr Metabolite C |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24F3NO2/c1-2-8-23-17-9-12(18(19,20)21)6-7-16(17)24-15-10-13-4-3-5-14(11-15)22-13/h6-7,9,13-15,22H,2-5,8,10-11H2,1H3/t13-,14+,15+ |
| SMIL | CCCOc1cc(ccc1O[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (1R,5S)-3-[2-propoxy-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-9-azabicyclo[3.3.1]nonane |
| Vis mere |