Få mere at vide
Acyclovir, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aciclovir |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15) |
| Formel vægt | 225.0862 |
| Procent renhed | >95% |