Få mere at vide
Acyclovir, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18085452
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18085452 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18085452 Leverandør Tocris Bioscience Leverandørnr. 2513/50
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Inhibits viral DNA polymerase; antiherpetic agent
Antiviral agent, active against herpes simplex viruses HSV-1 and HSV-2 (EC50 values are 0.85 and 0.86 μM respectively). Interferes with viral DNA polymerization through competitive inhibition with guanosine triphosphate. Induces apoptosis in cells transfected with HSV-TK (suicidal gene therapy).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acyclovir
CAS 59277-89-3
Molekylær formel C8H11N5O3
MDL nummer MFCD00057880
Mængde 50 mg
Synonym acyclovir, aciclovir, acycloguanosine, zovirax, vipral, virorax, wellcome-248u, 9-2-hydroxyethoxy methyl guanine, zovir, aciclovirum
InChI nøgle MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=NC2=C(N=CN2COCCO)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-9-[(2-hydroxyethoxy)methyl]-6,9-dihydro-1H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 225.21
PubChem CID 2022
ChEBI CHEBI:2453
Formel vægt 225.21
Procent renhed >99%