Få mere at vide
Acyclovir N, O-Diacetat, TRC
Artikelnummer. 30135863
Skift visning
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30135863 2.5 g 2.5g
17961215 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135863 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1679952.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75128-73-3
Molekylær formel C12H15N5O5
Molekylvægt (g/mol) 309.28
Synonym 2-[[(2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]-methoxy]ethyl Acetate, Aciclovir Imp. G (EP)
IUPAC navn 2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethylacetat
SMIL CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COCCOC(=O)C)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[((2-(Acetylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-methoxy]ethyl Acetate
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C12H15N5O5/c1-7(18)14-12-15-10-9(11(20)16-12)13-5-17(10)6-21-3-4-22-8(2)19/h5H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16,18,20)
Formel vægt 309.107