Få mere at vide
Acyclovir N-Methylene Dimer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acyclovir N-Methylene Dimer |
| Analyt- eller komponentnavne | Acyclovir N-Methylene Dimer |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C17H22N10O6/c28-1-3-32-8-26-6-20-10-12(26)22-16(24-14(10)30)18-5-19-17-23-13-11(15(31)25-17)21-7-27(13)9-33-4-2-29/h6-7,28-29H,1-5,8-9H2,(H2,18,22,24,30)(H2,19,23,25,31) |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 1 mg |
| Formel vægt | 462.1724 |