Få mere at vide
Acyclovir N-Ethyl-L-valinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-Ethyl-L-valinate |
| CAS | 1346747-69-0 |
| Molekylær formel | C15 H24 N6 O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | L-Valine, N-ethyl-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, Valaciclovir Hydrochloride Imp. D (EP), Valacyclovir RC D (USP), USP Valacyclovir Related Compound D, GW388148, Ph Eur Valaciclovir Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N6O4/c1-4-17-10(9(2)3)14(23)25-6-5-24-8-21-7-18-11-12(21)19-15(16)20-13(11)22/h7,9-10,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H3,16,19,20,22)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CCN[C@@H](C(C)C)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC navn | 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl (2S)-2-(ethylamino)-3-methylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.39 |
| Formel vægt | 352.1859 |