Få mere at vide
Acyclovir Monophosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acyclovir Monophosphate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H12N5O6P/c9-8-11-6-5(7(14)12-8)10-3-13(6)4-18-1-2-19-20(15,16)17/h3H,1-2,4H2,(H2,15,16,17)(H3,9,11,12,14) |
| Formel vægt | 305.0525 |