missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Acyclovir Impurity O (N-Hydroxymethyl Acyclovir), Technical Grade, TRC

Artikelnummer. 30137608
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137608 100 mg
30136021 50 mg
17912755 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137608 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA194335100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2190509-40-9
Molekylær formel C9 H13 N5 O4
Molekylvægt (g/mol) 255.231
Synonym 9-[(2-Hydroxyethoxy)-methyl]-2-[(hydroxymethyl)amino]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one
IUPAC navn 9-(2-hydroxyethoxymethyl)-2-(hydroxymethylamino)-1H-purin-6-one
SMIL OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)NCO

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acyclovir Impurity O (N-Hydroxymethyl Acyclovir), Technical Grade
Analyt- eller komponentnavne Acyclovir Impurity O (N-Hydroxymethyl Acyclovir), Technical Grade
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C9H13N5O4/c15-1-2-18-5-14-3-10-6-7(14)12-9(11-4-16)13-8(6)17/h3,15-16H,1-2,4-5H2,(H2,11,12,13,17)
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 100 mg
Formel vægt 255.097
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.