Få mere at vide
Acyclovir-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aciclovir-d4 |
| CAS | 1185179-33-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 D4 H7 N5 O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Aciclovir-d4, Acyclovir-D4, 2-Amino-9-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxyethoxy)methyl]purin-6-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N5O3/c9-8-11-6-5(7(15)12-8)10-3-13(6)4-16-2-1-14/h3,14H,1-2,4H2,(H3,9,11,12,15)/i1D2,2D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| IUPAC navn | 2-amino-9-[(1,1,2,2-tetradeuterio-2-hydroxy-ethoxy)methyl]-1H-purin-6-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.229 |
| Vis mere |