Få mere at vide
Acycloviracetat, TRC
Artikelnummer. 30011448
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011448 25 mg
30009591 50 mg
17953655 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011448 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA19241025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102728-64-3
Molekylær formel C10 H13 N5 O4
Molekylvægt (g/mol) 267.24
Synonym 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. I (EP), Aciclovir Imp. A (EP), Aciclovir Acetate, Acyclovir Acetate
IUPAC navn 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethylacetat
SMIL CC(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl Acetate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H13N5O4/c1-6(16)19-3-2-18-5-15-4-12-7-8(15)13-10(11)14-9(7)17/h4H,2-3,5H2,1H3,(H3,11,13,14,17)
Formel vægt 267.0968
Procent renhed >95%