Få mere at vide
Acycloguanosin, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13296309 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13296309 50 mg Glasflaske 50mg
13216319 10 mg Glasflaske 10mg
2 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 13296309
Brand: Thermo Scientific Acros 445240500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
CAS: 59277-89-3 | C8H11N5O3 | 225.21 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59277-89-3
Molekylær formel C8H11N5O3
Molekylvægt (g/mol) 225.21
MDL nummer MFCD00057880
InChI nøgle MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acyclovir, aciclovir, acycloguanosine, zovirax, vipral, virorax, wellcome-248u, 9-2-hydroxyethoxy methyl guanine, zovir, aciclovirum
PubChem CID 2022
ChEBI CHEBI:2453
IUPAC navn 2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-3H-purin-6-on
SMIL NC1=NC2=C(N=CN2COCCO)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acycloguanosine
Smeltepunkt 256°C to 260°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 50 mg
Merck Index 15134
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.7mg/mL
Formel vægt 225.2
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acycloguanosine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.