Få mere at vide
Acycloguanosine, 98%
Artikelnummer. 15436229
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15436229 5 g 5g
15426229 1 g 1g
15446229 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15436229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64144.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hæmmer cytomegalovirus replikation; fremkalder apoptose
Hæmmer cytomegalovirus replikation; fremkalder apoptose
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59277-89-3
Molekylær formel C8H11N5O3
Molekylvægt (g/mol) 225.21
MDL nummer MFCD00057880
InChI nøgle MKUXAQIIEYXACX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acyclovir, aciclovir, acycloguanosine, zovirax, vipral, virorax, wellcome-248u, 9-2-hydroxyethoxy methyl guanine, zovir, aciclovirum
PubChem CID 2022
ChEBI CHEBI:2453
IUPAC navn 2-amino-9-(2-hydroxyethoxymethyl)-3H-purin-6-on
SMIL NC1=NC2=C(N=CN2COCCO)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acycloguanosine
Smeltepunkt 256°C to 260°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Merck Index 14,146
Opløselighedsinformation Soluble in 1M HCl at 50mg/ml; Soluble in water at 0;7mg/ml; Also soluble in DMSO
Formel vægt 225.2
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver