Få mere at vide
ACY-738, MedChemExpress
Beskrivelse
ACY-738 is a potent, selective and orally-bioavailable HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 1.7 nM
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ACY-738 |
| CAS | 1375465-91-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C14H14N4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (118.39 mM) |
| SMIL | O=C(NO)C(C=N1)=CN=C1NC2(CC2)C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.29 |
| Formel vægt | 270.29 |
| Vis mere |