Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ACY-738 |
| CAS | 1375465-91-0 |
| Synonym | N-Hydroxy-2-((1-phenylcyclopropyl)amino)pyrimidin-5-carboxamid |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C14H14N4O2 |
| Formel vægt | 270.29 |
| Fysisk form | Fast stof |
| Produkttype | Reagens |
| Renhed | 95% |