Få mere at vide
Socorex™ Acura Manuelle pipetter med variabel volumen
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af polypropylen
- Med præcisionsindstillingsmekanisme
- Enhåndsindstilling af lydstyrke
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | 825 |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Acura |
| Type | Mikropipette |
| Volumen (metrisk) | 100 til 1000 μL |
| Mængde | 1 hver |