Få mere at vide
Socorex™ Acura Manuelle pipetter med variabel volumen
Artikelnummer. 10393412
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
1 til 10 ml
1 til 10μL
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10393412
Brand: Socorex™ 825.0010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikre stabiliteten af dine indstillinger, når du pipetterer med Socorex™ Acura Manuelle pipetter med variabel volumen. Hver enkelt enheds nøjagtighed er blevet målt for pålidelighed ved 0,5 L μog 1 μL.
  • Fremstillet af polypropylen
  • Med præcisionsindstillingsmekanisme
  • Enhåndsindstilling af lydstyrke
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Model- 835
Antal kanaler 1
Produktlinje Acura
Type Mikropipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Mængde 1 hver