Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Manual XS Mikropipetter
Volumen (metrisk):
0,1 til 2μ L
0,5 til 10 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Optimeret form/størrelse-forhold for brugervenlighed ved arbejde med mikrorør.
- Reduceret vægt - lettere end førende mærker.
- Enestående, Socorex™ patenteret læbeforsegling reducerer aktiveringskræfterne og sørger for ultrablød pipettering.
- Justerbar spidsudkaster.
- Autoklaverbar fuldt samlet.
- Uovertruffen metrologisk præstation.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | <±1,5 % -<± 0,6 % |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | XS manual |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Acura XS |
| Type | Mikropipette |
| Volumen (metrisk) | 20 til 200 μL |
| Præcision | <0.6% - <0.2% |
| Mængde | 1 hver |
| garanti | 36 måneder |