Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Manual 855 Multi-kanal mikropipetter
Artikelnummer. 10707924
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
20 til 200 μL
40 til 350μ L
5 til 50 μL
Antal kanaler:
8
12
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10707924
Brand: Socorex™ 855.08.010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Multi-kanal mikropipette til brug med mikroplader. Socorex™ Acura™ Manual 855 Multi-channel mikropipetter kombinerer højteknologiske materialer med enestående ergonomi for at garantere enestående ydeevne og resultater.
  • Enestående, brugervenlig ergonomi.
  • Smart og pålidelig lydstyrkejustering.
  • Præcisions digitalt display synligt hele tiden.
  • Justip™ justerbar spidsudkaster, der passer til de fleste spidser.
  • Swift-set brugerkalibreringssystem.
  • Stød, UV-lys og autoklaveringsbestandighed.
  • 360° rotation af volumetrisk modul tillader valg af optimal arbejdsposition.
  • Justerbar spidsudkaster.
Tekniske data
Nøjagtighed <±3,5 % -<± 1,5 %
Certificeringer/compliance ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS, CE direktiv IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostisk medicinsk udstyr).
Autoklaverbar Autoklaverbar
Til brug med Mikroplade
Model- Manual 855
Antal kanaler 8
Produktlinje Acura
Type Multikanalpipette
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Præcision <±3,0 % -<± 1,0 %
Mængde 1 hver
garanti 36 måneder