Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Manual 855 Multi-kanal mikropipetter
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
20 til 200 μL
40 til 350μ L
5 til 50 μL
Antal kanaler:
8
12
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Enestående, brugervenlig ergonomi.
- Smart og pålidelig lydstyrkejustering.
- Præcisions digitalt display synligt hele tiden.
- Justip™ justerbar spidsudkaster, der passer til de fleste spidser.
- Swift-set brugerkalibreringssystem.
- Stød, UV-lys og autoklaveringsbestandighed.
- 360° rotation af volumetrisk modul tillader valg af optimal arbejdsposition.
- Justerbar spidsudkaster.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | <±3,5 % -<± 1,5 % |
| Certificeringer/compliance | ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS, CE direktiv IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostisk medicinsk udstyr). |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grøn |
| Til brug med | Mikroplade |
| Model- | Manual 855 |
| Antal kanaler | 12 |
| Produktlinje | Acura |
| Type | Multi-kanal mikropipette |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 10 μL |
| Vis mere |