Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Manual 835 Macropipette
Volumen (metrisk):
0,2 til 2 ml
0,5 til 5 ml
Nøjagtighed:
<±1,5 til 0,5 %
<±1,5 til 0,6 %
Præcision:
<0,5 til 0,2 %
<0,6 til 0,3 %
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Smart, pålidelig og præcis lydstyrkeindstilling
- Meget fin lydstyrkeopløsning
- Enhånds volumenindstillingskapacitet
- Klikstoppere sammen med frit roterende stempelknaphætte sikrer indstillingsstabilitet
- Ubesværet aktivering
- Justip™ justerbar spidsudkaster, der passer til de fleste spidser
- Swift-set brugerkalibreringssystem
- Indeholder et beskyttelsesfilter af cellulosedyse
- Pasteur pipetteadapter tilgængelig
- Stød, UV-lys og autoklaveringsbestandighed
- CE certificeret
- Tre års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | <±1,5 til 0,6 % |
| Certificeringer/compliance | DA ISO 8655, DIN 12650, GMP , GLP , GBEA, NCCLS og CE IVD Direktiv 98/79 EEC om medicinsk udstyr |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Acura |
| Type | Makropipette |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 5 ml |
| Inkluderer | Certifikatkalibrering |
| Præcision | <0,6 til 0,3 % |
| Mængde | 1 hver |
| Vis mere |