Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack
Volumen (metrisk):
0,5-10μ L, 10-100μ L, 100-1000μ L
10, 100, 1000μ L
10, 50, 200μ L
10-100μ L, 100-1000μ L, 0,5-5,0 ml
100-1000μ L, 0,5-5,0, 1,0-10 ml
2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL
2, 10, 50μ L
2, 20, 200μ L
5-50μ L, 20-200μ L, 100-1000μ L
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- Ergonomisk form.
- Letvægts.
- Uultra-blødt stempelslag.
- Smart og pålidelig lydstyrkejustering:
- Avanceret mikrometrisk indstilling udføres jævnt og præcist ved at dreje på trykknappen.
- Fint bearbejdede klik-stop og frit roterende hætte forhindrer enhver uønsket volumenændring.
- Digital visning af indstillet volumen på instrumentets forside er let synlig under pipettering.
- Autoklaverbar.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DA ISO 8655, DIN 12650, GMP , GLP , GBEA, NCCLS og CE IVD Direktiv 98/79 EEC om medicinsk udstyr |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produktlinje | Acura |
| Type | Mikropipette Triopack |
| Volumen (metrisk) | 2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL |
| Inkluderer | 3 Acura™ mikropipetter, manuelle, spidsprøver, Qualitips™ 20/200/1000 μL |
| Mængde | 3/Pk. |