Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Manual 825 Micropipette Triopack
Artikelnummer. 10581003
Volumen (metrisk):
0,5-10μ L, 10-100μ L, 100-1000μ L
10, 100, 1000μ L
10, 50, 200μ L
10-100μ L, 100-1000μ L, 0,5-5,0 ml
100-1000μ L, 0,5-5,0, 1,0-10 ml
2 til 20, 20 til 200, 100 til 1000 μL
2, 10, 50μ L
2, 20, 200μ L
5-50μ L, 20-200μ L, 100-1000μ L
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10581003
Brand: Socorex™ 825.TRIO.J
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Klassiske og universelle, disse mikropipetter er beregnet til alle applikationer og kommer i en udvalgt tre-pakning. Socorex™ Acura™ Manual 825 Mikropipette Triopack mikropipetter er designet til komfort og robusthed.
  • Ergonomisk form.
  • Letvægts.
  • Uultra-blødt stempelslag.
  • Smart og pålidelig lydstyrkejustering:
    • Avanceret mikrometrisk indstilling udføres jævnt og præcist ved at dreje på trykknappen.
    • Fint bearbejdede klik-stop og frit roterende hætte forhindrer enhver uønsket volumenændring.
  • Digital visning af indstillet volumen på instrumentets forside er let synlig under pipettering.
  • Autoklaverbar.
Tekniske data
Vinkel 360°
Certificeringer/compliance DA ISO 8655, DIN 12650, GMP , GLP , GBEA, NCCLS og CE IVD Direktiv 98/79 EEC om medicinsk udstyr
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produktlinje Acura
Type Mikropipette Triopack
Volumen (metrisk) 2, 20, 200μ L
Inkluderer 3 Acura™ mikropipetter, manuelle, spidsprøver, Qualitips™ 2/10/50 μL
Mængde 3/Pk.
garanti 3 år