Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Manual 815 Mikropipetter med fast volumen
Volumen (metrisk):
1μ L
5μ L
10μ l
15μ L
20μ l
25μ L
40μ L
50μ l
60μ L
70μ L
75μ L
80μ L
90μ L
100μ l
120μ L
150μ L
200μ l
250μ L
300μ l
400μ L
500 μl
600μ L
700μ L
750μ L
800μ L
900μ L
1000 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Luftfortrængning pipette med fast volumen.
- Enestående, brugervenlig ergonomi.
- Justip™ justerbar spidsudkaster, der passer til de fleste spidser.
- Stød, UV-lys og autoklaveringsbestandighed.
- Ultrablødt stempelslag.
- Fås i en række volumenmodeller.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | <±0,7 % |
| Certificeringer/compliance | ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS, CE IVD Direktiv 98/79 EEC (in vitro diagnostisk medicinsk udstyr). |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Materiale | Polycarbonat |
| Model- | 815 |
| Type | Mikropipette |
| Volumen (metrisk) | 80μ L |
| Præcision | <0.4% |
| Mængde | 1 hver |
| Vis mere |