Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Manual 815 Mikropipetter med fast volumen
Artikelnummer. 10099651
Volumen (metrisk):
1μ L
5μ L
10μ l
15μ L
20μ l
25μ L
40μ L
50μ l
60μ L
70μ L
75μ L
80μ L
90μ L
100μ l
120μ L
150μ L
200μ l
250μ L
300μ l
400μ L
500 μl
600μ L
700μ L
750μ L
800μ L
900μ L
1000 μL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10099651
Brand: Socorex™ 815.0700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Slanke og præcise mikropipetter indstillet til et fast volumen for nem dosisgentagelse. Socorex™ Acura™ Manual 815 Mikropipetter med fast volumen er nemme at håndtere og har et blødt stempelslag.
  • Luftfortrængning pipette med fast volumen.
    • Enestående, brugervenlig ergonomi.
    • Justip™ justerbar spidsudkaster, der passer til de fleste spidser.
    • Stød, UV-lys og autoklaveringsbestandighed.
    • Ultrablødt stempelslag.
    • Fås i en række volumenmodeller.
Tekniske data
Nøjagtighed <±0,7 %
Certificeringer/compliance ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS, CE IVD Direktiv 98/79 EEC (in vitro diagnostisk medicinsk udstyr).
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Materiale Polycarbonat
Model- 815
Type Mikropipette
Volumen (metrisk) 700μ L
Præcision <0.2%
Mængde 1 hver
garanti 36 måneder