Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Electro 956.12 Micropipette Initial Kit
Artikelnummer. 11899233
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,5 til 10 μL
2,5 til 50μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11899233 0,5 til 10 μL Hver
11819243 2,5 til 50μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11899233 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 956.12.010E
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ergonomisk elektronisk flerkanals mikropipette initialpakke. Socorex™ Acura™ Electro 956.12 Micropipette Initial Kit inkluderer pipette, ladestander, hurtigoplader med AC adapter og ledning, ekstra batteripakke og pipettespidsprøver.
  • Enestående, brugervenlig ergonomi.
  • Letvægts.
  • Nemt, intuitivt, selvlærende program.
  • Stort display, vendbar højre/venstre aflæsning.
  • Mikroprocessorstyret motor.
  • Hurtig udskiftning, hurtig opladning, langtidsvirkende, genopladelig batteripakke.
  • Sekventiel spidsudkast.
  • Passer også på ethvert enkeltkanals volumetrisk modul.
Tekniske data
Nøjagtighed <±3,5 % -<± 1,0 %
Batteritype 4,8V NiMH
Certificeringer/compliance DA ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostisk medicinsk udstyr), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, del 15 (elektromagnetisk kompatibilitet), ED 73/23 EEC, 93/68EEC IEC 61010-1 (elektrisk sikkerhed), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Model- 956
Antal kanaler 12
Produktlinje Acura
Type Elektronisk mikropipettesæt
Volumen (metrisk) 0,5 til 10 μL
Vise Højre/venstre LCD
Inkluderer Pipette ladestander, hurtiglader med AC adapter og ledning, ekstra batteripakke, QC-certifikat, Qualitips™ pipettespidsprøver og betjeningsvejledning.
Inkrementer 0,05μ L
Præcision <3.0% - <0.7%
Mængde 1 hver
Opladningstid <1,5 timer
garanti 24 måneder