Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Electro 936 Macropipette
Volumen (metrisk):
0,25 til 5 ml
0,5 til 10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Enestående, brugervenlig ergonomi.
- Letvægts.
- Nemt, intuitivt, selvlærende program.
- Stort display, vendbar højre/venstre aflæsning.
- Mikroprocessorstyret motor.
- Hurtig udskiftning, hurtig opladning, langtidsvirkende, genopladelig batteripakke.
- Udskifteligt dysebeskyttelsesfilter.
- Adaptere til Pasteurpipette og halmspidser.
- Enestående nøjagtighed og præcision.
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | <±1,0 % -<± 0,5 % |
| Batteritype | 4,8V NiMH |
| Certificeringer/compliance | DA ISO 8655, GMP , GLP , NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostisk medicinsk udstyr), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, del 15 (elektromagnetisk kompatibilitet), ED 73/23 EEC, 93/68EEC IEC 61010-1 (elektrisk sikkerhed), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
| Model- | 936 |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Acura |
| Type | Elektronisk makropipette |
| Volumen (metrisk) | 0,5 til 10 ml |
| Vise | Højre/venstre LCD |
| Inkluderer | QC certifikat, Qualitips™ pipettespidsprøver og betjeningsvejledning. |
| Vis mere |