Få mere at vide
Socorex™ Acura™ Manual 825 Mikropipette
Artikelnummer. 10581062
Volumen (metrisk):
0,1 til 2μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10581062
Brand: Socorex™ 825.0002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udstyret med en præcisionsindstillingsmekanisme, der tillader kontinuerligt justerbar lydstyrke ned til en meget fin lydstyrkeopløsning. Socorex™ Acura™ Acura™ Manual 825 Micropipette er designet til at tillade enhåndsindstilling af volumen.
  • Smart, pålidelig og præcis lydstyrkeindstilling
  • Meget fin lydstyrkeopløsning
  • Enhånds volumenindstillingskapacitet
  • Klikstoppere sammen med frit roterende stempelknaphætte sikrer indstillingsstabilitet
  • Ubesværet aktivering
  • Justip™ justerbar spidsudkaster, der passer til de fleste spidser
  • Swift-set brugerkalibreringssystem
  • Stød, UV-lys og autoklaveringsbestandighed
  • CE certificeret
  • Tre års garanti
N
Tekniske data
Nøjagtighed <±6,0 til 2,0 %
Vinkel 360°
Certificeringer/compliance DA ISO 8655, DIN 12650, GMP , GLP , GBEA, NCCLS og CE IVD Direktiv 98/79 EEC om medicinsk udstyr
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn
Antal kanaler 1
Produktlinje Acura
Type Mikropipette
Volumen (metrisk) 0,1 til 2μ L
Inkluderer Certifikatkalibrering
Præcision <5,0 til 1,5 %
Mængde 1 hver
garanti 3 år