Få mere at vide
Acumapimod, MedChemExpress
Beskrivelse
Acumapimod (BCT197) is an orally active p38 MAP kinase inhibitor, with an IC50 of less than 1 μM for p38α.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acumapimod |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 836683-15-9 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C22H19N5O2 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | BCT197 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (129.73 mM) |
| Vis mere |