Få mere at vide
Fisherbrand™ Aktiv lav laboratoriestol
Artikelnummer. 17726699 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type: Stol
Artikelnummer.
17726699 Type: Stol
1 options
Artikelnummer. 17726699
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ergonomisk og polyvalent laboratoriestol med ekstra højt ryglæn med integreret lændestøtte.
  • Højt niveau af siddekomfort
  • Soft Touch PU-skum, vaskbart og ekstremt modstandsdygtigt
  • Sæde giver ekstra bækkenstøtte
  • Meget høj stabilitet, lang levetid og sikkerhed
  • 10 års garanti
  • Fremragende pris/ydelsesforhold
Tekniske data
Produkttype Stol
Farve Sort
Justerbar (højde) 440 til 620 mm
Justerbar Højdejusterbar med gasfjeder
Certificeringer/compliance GS-mærke for testet sikkerhed iht. DIN 68877
Slutte PU-skum
Til brug med (applikation) Til laboratoriearbejde ved lave laboratoriebænke
Rammemateriale Aluminium, poleret
Inkluderer Ryglæn, sæde, gasfjeder, gasfjederbetræk, 5-stjernet fodbund, hjul
Løft type Gasløft højdejustering
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Siddehøjde Justerbar fra 440 til 620 mm
garanti 10 år
Vægt (engelsk) 13 kg
Hjultype Bløde hjul til hårde gulve
Bredde (metrisk) 640 mm
Med ryglæn Ja
Med hjul Ja
Med lændestøtte Ja
Med Tilt Ja
Siddetype Skrivebordshøjde
Vis mere Vis mindre
Opfylder biosikkerhedsniveau S1 og S2, GMP kompatibel