Få mere at vide
Fisherbrand™ Active Comfort høj laboratoriestol
Artikelnummer. 17716699 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Type: Stol
Artikelnummer.
17716699 Type: Stol
1 options
Artikelnummer. 17716699
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2200.23 DKK
    1703.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 497.16 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ergonomisk og polyvalent laboratoriestol med ekstra højt ryglæn med integreret lændestøtte.
  • Højt niveau af siddekomfort
  • Soft Touch PU-skum, vaskbart og ekstremt modstandsdygtigt
  • Sæde giver ekstra bækkenstøtte
  • Meget høj stabilitet, lang levetid og sikkerhed
  • 10 års garanti
  • Fremragende pris/ydelsesforhold
Tekniske data
Produkttype Stol
Farve Sort
Justerbar (højde) 620 til 890 mm
Justerbar Højdejusterbar med gasfjeder
Certificeringer/compliance GS-mærke for testet sikkerhed iht. DIN 68877
Slutte PU-skum
Til brug med (applikation) Til laboratoriearbejde ved høje laboratoriebænke
Rammemateriale Aluminium, poleret
Inkluderer Ryglæn, sæde, gasfjeder, gasfjederbetræk, fodring, 5-stjernet fodbund, stop&go-hjul
Løft type Gasløft højdejustering
Bæreevne (metrisk) 120 kg
Siddehøjde Justerbar fra 620 til 890 mm
garanti 10 år
Vægt (metrisk) 15 kg
Hjultype Bløde stop&go-hjul til hårde gulve
Bredde (metrisk) 680 mm
Med ryglæn Ja
Med hjul Ja
Fodstøtte Ja
Med lændestøtte Ja
Med Tilt Ja
Siddetype Høj bænkhøjde
Vis mere Vis mindre
Opfylder biosikkerhedsniveau S1 og S2, GMP kompatibel