Få mere at vide
Aktivatorreagens, Solstice
Artikelnummer. 16825431
Skift visning
Mængde:
4 x 2.5 L
Artikelnummer. Mængde
16825431 4 x 2.5 L
1 options
Artikelnummer. 16825431 Leverandør Burdick & Jackson BioSyn Leverandørnr. BR7214X2.5L
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
BioSyn™ , velegnet til brug med DNA/RNA-synteseinstrumenter, 0,25M ETT i acetonitril
Solstice BioSyn™-reagenser og -opløsningsmidler til DNA/RNA-syntese
  • BioSyn™-opløsningsmidler og -reagenser behandles og oprenses specifikt efter strenge specifikationer, hvilket sikrer fremragende synteseeffektivitet
  • ideelle til oligonukleotidsyntese uanset anvendelsen
  • Alle opløsningsmidler og reagenser filtreres (0,2 mikron for oxidationsreagenser og 0,1 mikron for alle andre reagenser) for at minimere partikulær kontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 89797-68-2, 75-05-8
CAS Max % 4.00%, 96.00%
Mængde 4 x 2.5 L
Flammepunkt 7 °C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Renhedsgrad noter Aktivatorreagenser
Synonym 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole, 5-(Ethylthio)Tetrazole Solution
Kogepunkt 82 °C. De fysiske data er de for hovedkomponenten.