Få mere at vide
Aktivatorreagens 0,5 M ETT i acetonitril, BioSyn™ , Honeywell Burdick & Jackson™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16845431
Skift visning
Aktivatorreagens 0,5 M ETT i acetonitril, 4 x 2500 ml
Artikelnummer.
16845431 Aktivatorreagens 0,5 M ETT i acetonitril, 4 x 2500 ml
1 options
Artikelnummer. 16845431 Leverandør Burdick & Jackson BioSyn Leverandørnr. BR7254X2.5GL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107625.00 DKK
    104486.35 DKK / Pakke med 4
    Spare 3138.65 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
BioSyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ reagensopløsningsmidler til DNA/RNA-syntese
  • Specifikt behandlet og renset til krævende specifikationer, sikrer enestående synteseeffektivitet
  • Ideel til oligonukleotidsyntese uanset anvendelse
  • Alle opløsningsmidler og reagenser filtreres (0,2 mikron for oxidationsreagenser og 0,1 mikron for alle andre reagenser) for at minimere partikelforurening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Activator reagent
pH 2.5
Smeltepunkt −46 °C
CAS 75-05-8
Farve Farveløs
CAS Max % 0.92
Mængde 4 x 2.5 L
Emballage GL45 glasflaske
Fysisk form Klar væske
Produktlinje BioSyn
Kogepunkt 8.58% (V)
Vis mere Vis mindre
Koge- og smeltepunktstemperaturer er baseret på den fysiske hovedkomponent.