Få mere at vide
Aktivatorreagens 0,25 M ETT i acetonitril, BioSyn™ , Honeywell Burdick & Jackson™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16815431
Skift visning
Aktivatorreagens 0,25 M ETT i acetonitril, 2500 ml
Artikelnummer.
16815431 Aktivatorreagens 0,25 M ETT i acetonitril, 2500 ml
1 options
Artikelnummer. 16815431 Leverandør Burdick & Jackson BioSyn Leverandørnr. BR7212.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2105.00 DKK
    2008.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 96.07 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
BioSyn™ Honeywell Burdick & Jackson™ reagensopløsningsmidler til DNA/RNA-syntese
  • Specifikt behandlet og renset til krævende specifikationer, sikrer enestående synteseeffektivitet
  • Ideel til oligonukleotidsyntese uanset anvendelse
  • Alle opløsningsmidler og reagenser filtreres (0,2 mikron for oxidationsreagenser og 0,1 mikron for alle andre reagenser) for at minimere partikelforurening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Activator reagent
pH 2.6
Smeltepunkt −46 °C
CAS 89797-68-2
Farve Farveløs
CAS Max % 0.04
Mængde 2.5 L
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Produktlinje BioSyn
Kogepunkt 82 °C
Vis mere Vis mindre
Koge- og smeltepunktstemperaturer er baseret på den fysiske hovedkomponent.