Få mere at vide
Activated Charcoal, Untreated, 20 - 60 Mesh, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15647740 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 kg
Emballage:
Poly bottle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15647740 2.5 kg Poly bottle 2.5kg
1 options
Artikelnummer. 15647740 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. C30142.5KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Untreated, granular, 20-60 mesh
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Activated charcoal
CAS 7440-44-0
Farve Black
pH 6-9
Maskestørrelse 20 to 60mesh
Lugt Odorless
Emballage Poly bottle
Molekylær formel C
MDL nummer MFCD00133992
Mængde 2.5 kg
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [C]
IUPAC navn carbon
Molekylvægt (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formel vægt 12.01g/mol
Fysisk form Powder