Få mere at vide
Aktivt kul, testet i henhold til Ph.Eur., Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15620790 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastic Bottle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15620790 10 kg Plast tromle 10kg
15630790 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15620790 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 0511710KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
testet efter Ph. Eur.
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.011
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn kulstof
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Activated Charcoal
Navn note Tested According to Ph.Eur.
Smeltepunkt 3550°C (literature)
Farve Sort
Tæthed ca. 350 kg/cu.m
pH 6 til 9
Emballage Plast tromle
Mængde 10 kg
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 12.01g/mol