Få mere at vide
Aktivt kul, purum, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071724 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 15650790
Brand: Honeywell-Fluka 05120250G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Purum, pulver
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-44-0
Molekylær formel C
Molekylvægt (g/mol) 12.011
MDL nummer MFCD00133992
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
IUPAC navn carbon
SMIL [C]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Activated Charcoal
Antændelsesrest ≤7.0%
Mængde 250 g
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 12.01g/mol
Grad purum