Få mere at vide
Aktivt kul, purum, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Activated Charcoal |
| Antændelsesrest | ≤7.0% |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 12.01g/mol |
| Grad | purum |