Få mere at vide
Activated Charcoal, Norit™, SX ultra, U.S. Food chemicals codex, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Activated Charcoal Norit™ |
| Navn note | Norit SX ultra |
| Farve | Black |
| pH | 6 to 9 |
| Lugt | Odorless |
| Emballage | Plastic Bottle |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 4360473 |
| Formel vægt | 12.01g/mol |