Få mere at vide
Activated Charcoal, Norit™, SA2, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15657560 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
5 kg
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15657560 5 kg 5kg
1 options
Artikelnummer. 15657560 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 956815KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Norit® SA2, from peat, steam activated, powder
  • Norit is a registered trademark of Norit N.V.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Activated Charcoal Norit™
Navn note Norit SA2
CAS 7440-44-0
Farve Black
pH 6 - 9
Lugt Odorless
Molekylær formel C
MDL nummer MFCD00133992
Mængde 5 kg
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4360473
Synonym graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
InChI nøgle OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMIL [C]
IUPAC navn carbon
Molekylvægt (g/mol) 12.011
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Formel vægt 12.01g/mol