Beskrivelse
- Norit is a registered trademark of Norit N.V.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Activated Charcoal Norit™ |
| Navn note | Norit SA2 |
| CAS | 7440-44-0 |
| Farve | Black |
| pH | 6 - 9 |
| Lugt | Odorless |
| Molekylær formel | C |
| MDL nummer | MFCD00133992 |
| Mængde | 5 kg |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Vis mere |