Få mere at vide
Aktivt kul, NORIT(R) SA 2, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
2.5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
2.5kg
250g
25kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Filterhjælp
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Activated charcoal,NORIT* SA 2 |
| Navn note | NORIT™ SA 2, Decolorizing |
| Smeltepunkt | 3652.0°C |
| Farve | Sort |
| Tab ved tørring | 10% max. |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 250 g |
| Merck Index | 15, 1807 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in organic solvents,soluble matter in hno3: <=3%,soluble matter in alcohol: <=0.5% |
| Formel vægt | 12 |
| Vis mere |